Documentos Principais
531758
Sigma-Aldrich
Luperox® 331M80, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
~80 wt. % in odorless mineral spirits
Sinônimo(s):
1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Fórmula linear:
C6H10[OOC(CH3)3]2
Número CAS:
Peso molecular:
260.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
composição
active oxygen content, ~9.7 wt. %
Nível de qualidade
concentração
~80 wt. % in odorless mineral spirits
índice de refração
n20/D 1.435
pf
65 °C (SADT)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
chave InChI
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polymerization initiator.
Informações legais
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)