Documentos Principais
513571
Sigma-Aldrich
Luperox® 531M80, 1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
80 wt. % in odorless mineral spirits
Sinônimo(s):
1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Fórmula linear:
C6H10[OOC(CH3)2C2H5]2
Número CAS:
Peso molecular:
288.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
concentração
80 wt. % in odorless mineral spirits
índice de refração
n20/D 1.442
densidade
0.898 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
chave InChI
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polymerization initiator
Informações legais
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)