247502
Cumene hydroperoxide
technical grade, 80%
Sinônimo(s):
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.4 (vs air)
pressão de vapor
<0.03 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
80%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
índice de refração
n20/D 1.5210
p.e.
100-101 °C/8 mmHg (lit.)
solubilidade
ethanol: 1 mL/mL, clear, colorless to very faintly yellow
densidade
1.03 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroperoxide
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(OO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
chave InChI
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
79 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?