Documentos Principais
8.20502
Sigma-Aldrich
Cumene hydroperoxide
(80% solution in cumene) for synthesis
Sinônimo(s):
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
About This Item
Código UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
573 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pH
>5 (20 °C, 13 g/L in H2O)
p.e.
116 °C/20 hPa
pf
<-30 °C
temperatura de transição
flash point 57 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): 82.0 - 87.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
57 °C