Documentos Principais
438871
Sigma-Aldrich
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
90%
Sinônimo(s):
Tripropylene glycol n -butyl ether, Tripropylene glycol monobutyl ether, [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
Número CAS:
Peso molecular:
248.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
276 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)