Documentos Principais
438111
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) monobutyl ether
average Mn ~1,000
Sinônimo(s):
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether, Polypropylene glycol butyl ether, Polypropylene glycol monobutyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~1,000
índice de refração
n20/D 1.448
viscosidade
140 cSt(20 °C)(lit.)
p.e.
>200 °C (lit.)
temperatura de transição
pour point −40 °C
densidade
0.989 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Características e benefícios
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
285.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
438111-4L
438111-1L4061837797873