Documentos Principais
438200
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
average Mn ~12,000
Sinônimo(s):
PEG/PPG Copolymer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~12,000
índice de refração
n20/D 1.466
viscosidade
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
p.e.
>200 °C (lit.)
temperatura de transição
pour point 4 °C
solubilidade
H2O: soluble at <70 °C
densidade
1.092 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CC(O)CO
chave InChI
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Características e benefícios
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
forma física
Dihydroxy functional.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)