409022
Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight), 20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
PDADMAC
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight)
concentração
20 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.375
viscosidade
250-500 cP(25 °C, Brookfield)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
409022-1L | 4061838253705 |
409022-25ML | 4061831989014 |
409022-4L | 4061831989021 |