271969
Poly(vinyl sulfate) potassium salt
average Mw ~170,000
Sinônimo(s):
potassium ethenyl sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~170,000
cadeia de caracteres SMILES
[K]OS(=O)(=O)OC=C
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.