61250
DL-Kynurenine
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
2-Amino-3-(2-aminobenzoyl)propionic acid, 2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-Kynurenine, ≥95.0% (NT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (NT)
Formulário
powder
pf
~235 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
chave InChI
YGPSJZOEDVAXAB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?