K3750
L-Kynurenine sulfate salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Kynurenine sulfate salt, crystalline
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
crystalline
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)/t8-;/m0./s1
chave InChI
KAXRWMOLNJZCEW-QRPNPIFTSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3