Documentos Principais
77696
Supelco
L-Kynurenine
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
chave InChI
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)