Documentos Principais
793477
Sigma-Aldrich
Kynurenic acid-3,5,6,7,8-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D5H2NO3
Peso molecular:
194.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C(O)C2=C(N=C1C(O)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
HCZHHEIFKROPDY-RALIUCGRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)