Documentos Principais
724955
Sigma-Aldrich
DL-Homocystine-3,3,3′,3′,4,4,4′,4′-d8
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D8H8N2O4S2
Peso molecular:
276.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
ZTVZLYBCZNMWCF-SVYQBANQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)