Documentos Principais
491519
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol-d7
98 atom % D
Sinônimo(s):
4-(Amino-d2)phen-2,3,5,6-d4-ol
About This Item
Fórmula linear:
D2NC6D4OD
Número CAS:
Peso molecular:
116.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
188-190 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D/hD3
chave InChI
PLIKAWJENQZMHA-ZZLZVNDKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
195 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)