Documentos Principais
615498
Sigma-Aldrich
D-Glucose-3-d1
97 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-3-d1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6DH11O6
Peso molecular:
181.16
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i4D
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-XVKSOXPJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.