Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
NMR: suitable
p.e.
256 °C (lit.)
pf
89-91 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1nc([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-MSWVZFBTSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)