Documentos Principais
615420
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole-d6
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-(methyl-d3)-1H-Imidazole-1,4,5-d3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D6N2
Número CAS:
Peso molecular:
88.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
198 °C (lit.)
densidade
1.104 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
chave InChI
LXBGSDVWAMZHDD-RSRPWSGMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)