Documentos Principais
807907
Sigma-Aldrich
Heptadecanoic-d33 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Margaric-d33 acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)14CD2COOH
Peso molecular:
303.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+33
cadeia de caracteres SMILES
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
chave InChI
KEMQGTRYUADPNZ-TUWMXWROSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)