448176
1-Hexan-d13-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Hexyl-d13 alcohol
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
156.5 °C (lit.)
pf
−52 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+13
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
chave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UTBWLCBWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
448176-1G | 4061838204417 |