Key Documents
176702
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 deuteroxide solution
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ND4OD
Número CAS:
Peso molecular:
40.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
concentração
25 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.334
densidade
1.056 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)