Documentos Principais
594091
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 deuteroxide solution
~3 N in D2O, 99 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
15ND4OD/D2O soln.
Número CAS:
Peso molecular:
41.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 15N
98 atom % D
concentração
~3 N in D2O
técnica(s)
bio NMR: suitable
densidade
1.082 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[O-][2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;/hD5
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-WWGYPZNKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com