609439
Ammonium nitrate-15N2
2 atom % 15N
Sinônimo(s):
Ammonium-15N nitrate-15N
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
2 atom % 15N
Formulário
solid
peso molecular
80.08 by atom % calculation (2 atom % 15N)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
chave InChI
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)