Documentos Principais
348481
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N
10 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled KNO3
About This Item
Fórmula linear:
K15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
102.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
10 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
101.2 by atom % calculation (10 atom % 15N)
pf
334 °C (lit.)
densidade
2.132 g/mL
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.