Documentos Principais
490814
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinônimo(s):
15N Labeled sodium nitrite
About This Item
Fórmula linear:
Na15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
69.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
pf
271 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][15N]=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-YTBWXGASSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5