Documentos Principais
348465
Sigma-Aldrich
Cloreto de amônio-15N
10 atom % 15N
Sinônimo(s):
Cloreto de amônio marcado com 15N
About This Item
Fórmula linear:
15NH4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
54.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
10 atom % 15N
Formulário
solid
peso molecular
53.59 by atom % calculation (10 atom % 15N)
pf
340 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.