Documentos Principais
917281
Sigma-Aldrich
Cloreto de amônio-15N
≥99.9 atom % 15N, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Cloreto de amônio marcado com 15N
About This Item
Fórmula linear:
15NH4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
54.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99.9 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
crystals
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
340 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)