Documentos Principais
178985
Sigma-Aldrich
Borane trimethylamine complex
97%
Sinônimo(s):
NSC 10220, NSC 145941, NSC 53323, Trihydro(trimethylamine)boron, Trimethylamine borane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3N · BH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.95
Beilstein:
3905060
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pb
172 °C (lit.)
pf
92-94 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reducing agent for the preparation of plate-type palladium-zinc oxide catalyst
Reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents
Catalyst for:
  • Regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides
  • Polarity reversal
Used to study
  • Electrodeposition condition effects on magnetism of cobalt-iron magnetic films
  • Boron-nitrogen bond dissociation energies and physiological activities of boronated compounds
Stable, easy-to-handle source of borane for the reduction of ketones and Schiff bases and for the hydroboration of olefins.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Analytical Chemistry, 66, 4283-4283 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 705-705 (1994)
Aldrichimica Acta, 6, 51-51 (1973)