254134
Ammonium chloride
99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Salmiac
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
densidade de vapor
1.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
Ensaio
99.998% trace metals basis
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
340 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- a catalyst for the one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones
- a promoter in the multicomponent synthesis of pyrrolo[3,4-b]pyridine-5-one
- a reagent to improve the hydrolysis rate of magnesium hydride for the generation of hydrogen
- a reductant, which facilitates the recovery of metals that are utilized in lithium-ion batteries
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.