380008
Ammonium bromide
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Azanium bromide, Hydrobromic acid monoammoniate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 198.3 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
452 °C (lit.)
densidade
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?