grau
ACS reagent
pressão de vapor
1 mmHg ( 198.3 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
pf
452 °C (lit.)
densidade
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?