Documentos Principais
1.01125
Supelco
Ammonium bromide
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Ammonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4BrN
Número CAS:
Peso molecular:
97.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
235-183-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (silver nitrate titration)
forma
solid (deliquescent)
potência
2714 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤5 ppm heavy metals (ACS)
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
6.6 (10 g/L in H2O)
pf
>370 °C (closed capillary tube)
solubilidade
970 g/L
densidade
2.46 g/cm3
densidade volumétrica
1100 kg/m3
traços de ânion
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
≤5 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 4.5 - 6.0
Bromate (BrO₃): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.2 %
Iodide (I): passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Residue on ignition: ≤ 0.01 %
Conform to ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1