Documentos Principais
1.09028
Supelco
Nessler′s reagent
Sinônimo(s):
Nota 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
Formulário
liquid
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
nitrogen
técnica(s)
photometry: suitable
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
Descrição geral
for ammonium salts
Armazenamento e estabilidade
Storage temperature: no restrictions.
Nota de análise
Application test:conforms
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3