Key Documents
1.09011
Supelco
Nessler′s reagent A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Sinônimo(s):
Potassium mercury(II) iodide solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
forma
liquid
analito(s) específico(s)
nitrogen
técnica(s)
photometry: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
densidade
1.25 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Nota de análise
Application testconforms
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3