Key Documents
1.09163
Supelco
Solução de Wijs
c(ICl) = 0.1 mol/l, for determination of iodine number, ready-to-use volumetric solution for titration in non aqueous media, Titriplex®
Sinônimo(s):
Solução de iodo segundo Wijs
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Solução de Wijs, for determination of the iodine number c(ICl) = 0.1 mol/l, Titripur®
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
forma
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 40 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0994-1,006 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0004 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica foi determinada com uma solução padronizada de tiossulfato de sódio (número do artigo 1.09147). A solução de tiossulfato de sódio é padronizada e atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 136 dicromato de potássio) através do padrão volumétrico de iodato de potássio (Art. N.º 1.02404), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C