Documentos Principais
224847
Sigma-Aldrich
Monobrometo de iodo
98%
Sinônimo(s):
Bromoiodo
About This Item
Fórmula linear:
IBr
Número CAS:
Peso molecular:
206.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
42-50 °C (lit.)
densidade
4.416 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrI
InChI
1S/BrI/c1-2
chave InChI
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O monobrometo de iodo é um composto inter-halogênio usado como eletrófilo na síntese de unidades estruturais de policetídeos.
O monobrometo de iodo (IBr) é um poderoso agente iodinante empregado na síntese orgânica. O IBr é comumente usado na clivagem de ligações carbono–-metal, adição eletrofílica a alcenos, α-bromação de cetonas e aldeídos esteroidais e em ciclizações diastereosseletivas de carbonatos homoalílicos.
Aplicação
Eletrófilo empregado em uma nova abordagem sintética para unidades estruturais de policetídeo.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Kai Liu et al.
Organic letters, 8(23), 5393-5395 (2006-11-03)
[Structure: see text] A strategically novel approach to the formation of syn-1,3-diol mono- and diethers through electrophilic activation of homoallylic alkoxymethyl ethers has been developed. The resulting polyketide-like synthetic fragments are generated in good yield and with excellent stereocontrol. A
M Carla Aragoni et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (13)(13), 2252-2258 (2005-06-18)
The NBO charge distribution calculated at DFT level on the [LEX](+) species [LE=N,N'-dimethylbenzoimidazole-2(3H)-thione (3) and -2(3H)-selone (4)(Scheme 1); X=I, Br] suggests that the most likely products from the reaction 3 of 4 and with IBr are the 10-X-2 charge-transfer (CT)
M T Éfendieva
Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury, (4)(4), 15-18 (2012-09-22)
The present study involved a total of 25 patients presenting with oesophageal achalasia who had undergone balloon cardiodilation. The complex of rehabilitative measures concluded the application of an ultrahigh-frequency electromagnetic fields (decimeter wave (DMW) therapy) to the collar region and
M Barbieri et al.
Acta otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, 22(4), 215-219 (2002-10-16)
The aim of this study was to test the effects of the iodine bromide water of the thermal baths of Salsomaggiore on patients suffering from specific nonseasonal rhinitis (Dermatophagoides Farinae and Dermatophagoides Pteronyssinus). The patients, 80 in all, were divided
A N Razumov et al.
Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury, (4)(4), 22-25 (2000-09-29)
155 patients with fragments of the crushed stones in the upper urinary tract after lithotripsy were divided into 3 groups. 60 patients of group 1 received dynamic amplipulse therapy, oral mineral water, iodobromine baths. Elimination of the fragments was observed