714836
Iodine monochloride solution
1 M in acetic acid
Sinônimo(s):
Chloroiodide solution, Wijs solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
concentração
1 M in acetic acid
densidade
1.143 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
chave InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a reagent in the preparation of α-iodo β-ketosulfones from β-ketosulfones.
- In the synthesis of 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-4-iodosydnone, which is further used to prepare substituted pyrazoles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
40.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)