grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99.4-100.4% (ACS specification)
99.5%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
pf
560 °C (lit.)
densidade
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?