481556
Iodine monochloride
99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Chloroiodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.998% trace metals basis
Impurezas
<25 ppm total metallic impurities
pb
97.4 °C (lit.)
densidade
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
chave InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter