14625
Bis[2-(2-chloroethoxy)ethyl] ether
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
1,11-Dichloro-3,6,9-trioxaundecane, Tetraethylene glycol dichloride
Ensaio
≥99.0% (T)
índice de refração
n20/D 1.464
densidade
1.18 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOCCOCCOCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-8H2
chave InChI
ZCFRYTWBXNQVOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?