287571
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) ether
98%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoroethyl ether, Flurothyl
About This Item
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.300 (lit.)
pb
62-63 °C (lit.)
densidade
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)COCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c5-3(6,7)1-11-2-4(8,9)10/h1-2H2
chave InChI
KGPPDNUWZNWPSI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves