Documentos Principais
727423
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Sinônimo(s):
8-Azido-3,6-dioxaoctanol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
175.19
Beilstein:
4418543
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (GC)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤1.5% water
grupo funcional
azide
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
chave InChI
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F - Not applicable
Ponto de fulgor (°C)
-33 °C - Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)