162973
2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
96%
Sinônimo(s):
Triethylene glycol monochlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
117-120 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H13ClO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-6H2
chave InChI
KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?