Ensaio
95%
Impurezas
5% ammonium chloride
pf
245-248 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(=N)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O2.ClH/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)10(11)12;/h1-4H,(H3,8,9);1H
chave InChI
DKNQVJWYIUJWNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Nitrobenzamidine hydrochloride was used as reagent during the synthesis of (Z)-3-benzoylamino-4-dimethylamino-2-oxo-3-butene.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Transformations of (Z)-2-benzoylamino-4-dimethylamino-2-oxo-3-butene and (E)-3-benzoylamino-4-cyano-2-oxo-3-butene into pyrimidine, pyrazole and isoxazole derivatives.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 77, 86-86 (2003)
Cancer clinical trials, 3(1), 55-62 (1980-01-01)
Normal tissue toxicity of nitroaromatic radiosensitizers may originate in radiosensitizer/nitroreductase interaction. A study of two mammalian cell nitroreductases, xanthine oxidase and NADH cytochrome c reductase, shows that the efficiency of electron transfer is dependent on sensitizer electron affinity and not