Key Documents
644285
Sigma-Aldrich
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]p-toluenesulfonate
90%
Sinônimo(s):
Tri(ethylene glycol) monomethyl ether tosylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22O6S
Número CAS:
Peso molecular:
318.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
grupo funcional
ether
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22O6S/c1-13-3-5-14(6-4-13)21(15,16)20-12-11-19-10-9-18-8-7-17-2/h3-6H,7-12H2,1-2H3
chave InChI
IUDNRKGPFWUYIC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)