Key Documents
498602
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
(4-Fluorobenzyl)zinc(II)chloride, Chloro[(4-fluorophenyl)methyl]zinc
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2ZnCl
Número CAS:
Peso molecular:
209.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.952 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
STBQRATYGMXEHR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - (THF)
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - (THF)