Documentos Principais
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.4472
densidade
1.08 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
chave InChI
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)