900957
Azide agarose
Sinônimo(s):
Azide functionalized agarose
About This Item
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
slurry (50% slurry in 20% ethanol / 80% water)
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.343
densidade
0.978 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Azide agarose is a 6% crosslinked agarose resin that is activated with azide functional groups for covalent capture of alkyne-tagged biomolecules via copper(I)-catalyzed alkyne-azide or copper(I)-free strain-promoted alkyne-azide click chemistry approach. This product can be used for either a batch protocol or a low-pressure column method.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
?Clickable? agarose for affinity chromatography.
Punna S, et al.
Bioconjugate Chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900957-2ML | 4061833687765 |