Documentos Principais
901982
Sigma-Aldrich
Alkyne Agarose
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.22
Formulário
slurry
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.343
densidade
0.970 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOCCOC)CCOCC#C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-4-12-7-8-14-10-9-13-6-5-11-2/h1H,4-10H2,2H3
chave InChI
TYHJQPGPBRVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)