764221
Propargyl-N-hydroxysuccinimidyl ester
Sinônimo(s):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(prop-2-ynyloxy)propanoate, 3-(2-Propyn-1-yloxy)propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Alkyne-NHS ester, Propargyl-succinimidyl-ester
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
pf
36-41 °C
grupo funcional
NHS ester
alkyne
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C10H11NO5/c1-2-6-15-7-5-10(14)16-11-8(12)3-4-9(11)13/h1H,3-7H2
chave InChI
WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?